Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para LC Accucore™ 150 C18
Utilice esta columna, con núcleo sólido especialmente diseñado, para la separación de alta resolución de biomoléculas.
Marca:  Thermo Scientific™ 16126-152130
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12625695
  • 825.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
15-07-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Partículas de núcleo sólido de tamaño de poro de 150 Å para separaciones biomoleculares rápidas
  • Resolución extraordinaria con contrapresiones bajas
  • Excepcionales columnas reforzadas
  • Diseñadas para la separación de péptidos con una resolución extraordinaria
Información para pedidos:
Disponibilidad de dimensiones de columna personalizadas. Para obtener más información póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Especificaciones
Fase reversa
Sílice, ultrapuro de núcleo sólido esférico
Fase reversa
2,1 mm
150 mm
2,6 µm
150 Å
60°C
C18
7 %
Columna de análisis
HPLC
1000bar
De 1 a 11
80 m²/g
L1
Accucore
Videos
Documentos
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.