Learn More
Fisher Scientific™ Accu500 Water System
Exceeds ASTM, CLSI, CAP, and ISO Type I water standards. Fisher Scientific™ Accu500 Water System is a versatile purification system that can be used in a number of ways.
Marca:  Fisher Scientific™ RD0P020UEK
Detalles adicionales : Peso : 42.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15459699
  • 9650.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El sistema de control completamente automatizado incluye enjuague previo, una función de limpieza que evita que la membrana de OI se ensucie, supervisión de la vida útil del cartucho y de la membrana de OI y muchos otros programas que garantizan un funcionamiento correcto
  • El programa de enjuague previo se inicia automáticamente al instalar una membrana de OI nueva, por lo que no es necesario que el usuario emplee procedimientos de limpieza adicionales
  • Hay dos juegos de cartuchos de purificación de doble columna que funcionan secuencialmente para garantizar la total eliminación de iones y compuestos orgánicos del agua
  • La recirculación automática del sistema, que se realiza cada hora, evita la proliferación bacteriana
  • La resistividad se mide mediante un sensor de resistividad muy sensible
  • Los compartimentos eléctricos y del agua están completamente separados, lo que garantiza su manipulación segura
  • El usuario puede definir la hora de dispensación de agua para facilitar su recogida
  • Tanto el agua de OI como el agua ultrapura pueden obtenerse a partir del sistema de agua
  • El sistema puede disponer de un depósito de PE de 30 o 60 litros con un sensor de nivel líquido y un filtro de ventilación para el depósito con eliminación de CO² que protege el agua purificada de la degradación atmosférica
  • Un filtro de 0,2 μm o un filtro de ultrafiltración (opcional) elimina las sustancias contaminantes finales
  • Dispensador de agua ultrapura independiente
  • El dispensador remoto tiene incorporado un sensor de resistividad de alta precisión con una constante de celda de 0,01 cm-¹ para medir la calidad del agua ultrapura justo antes del punto de dispensación
  • Dispensación y calibración volumétrica
  • El asa rota 360 grados y puede sacarse del soporte para facilitar una dispensación instantánea con la máxima flexibilidad
Aplicaciones:
El agua de OI y ultrapura puede utilizarse en muchas áreas. Algunas aplicaciones habituales son:
Agua ultrapura
  • Preparación de fase móvil para HPLC
  • Preparación de soluciones de reactivo en blanco
  • Como diluyente de muestras para GC, HPLC, AA, ICP-MS y otras técnicas analíticas
  • Preparación de tampones y medios de cultivo de células de mamífero
  • Preparación de reactivos de biología molecular, etc.
Agua de OI
  • Limpieza de instrumental de vidrio
  • Lavadora de instrumental de vidrio
  • Agua para baño de agua
  • Esterilización en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
<20 μs/cm
Agua corriente
Sistema de purificación de agua ultrapura Accu500 UV
Accu500
1,5/ l/min
5°C a 45°C
48 cm
< 0,001 UE/ml (con un cartucho de ultrafiltración terminal)
18,2 Mohm/cm
De 1 a 6 bar
< 1/ml con un filtro final de 0,2 μm o cartucho de ultrafiltración terminal
20 l/h
30 cm
51 cm