Learn More
Merck Accessories for YY3009000 Filter Holder, 90 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marca: Merck YY3009053
209.99 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
Accesorios; Válvula de ventilación/descarga XX4204708; Juntas tóricas YY3009053, carcasa de filtro de 90 mm, pantalla de soporte PTFEYY3009054, revestido con PTFE; Soporte bajo drenaje YY2209058, 90 mm; Patas de soporte YY2209059Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Juntas tóricas |
Soportes de filtro de 90 mm | |
No estéril |