Learn More
Merck Accesorios para dispensador de disolvente FilterJet XX6702500
Tienda Merck Productos
Click to view available options
Tipo:
Adaptador de tubo, NPTM de 0,25 pulg. a tubo de 0,25 pulg.
Conexión de adaptador
Conjunto de palanca y válvula
Kit de piezas de repuesto con boquilla de chorro de acero inoxidable
Kits de piezas de repuesto
Portafiltros
Sellos de válvula
Tubos de conducción
Tubos de presión con adaptadores NPT de 0,25 pulg.
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 4
Descripción
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
- Fabricado con PTFE
- Conectores: Conexiones con codos NPTF de 0,63 cm (0,25 pulg.) para entrada y salida (etiquetados) y NPTF de 0,63 cm (0,25 pulg.) para manómetro y accesorio de válvula de escape/ventilación
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Conectores | Conexiones con codos NPTF de 0,25 pulg. para entrada y salida (etiquetados) y NPTF de 0,25 pulg. para manómetro y accesorio de válvula de escape/ventilación |
| Descripción | Sellos de válvula |
| Para utilizar con (equipo) | Dispensador de disolvente Filterjet™ |
| Material | PTFE |
| Esterilidad | No estéril |
| Presión máx. de entrada | 7 bares (100 psi) |
| Tipo | Sellos de válvula |