Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios de agitador para MaxQel™ 8000, repuesto de filtro HEPA
Get maximum flexibility, regardless of your application, by using these accessories for Thermo Scientific™ MaxQ™ High Performance orbital shakers.
Marca:  Thermo Scientific™ 201127
Detalles adicionales : Peso : 20.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10719273
  • 2220.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Get maximum flexibility, regardless of your application, by using Thermo Scientific™ Accessories for MaxQ™ High Performance Orbital Shakers.
Especificaciones
Especificaciones
220 V, 50/60 Hz
De 0 °C a 100 °C
50/60 Hz
MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000
220 V
Registrador de gráficos
Registrador gráfico de 7 días, 0-100C, 6 in, 220V, 50/60 Hz