Learn More
Thermo Scientific™ Soporte con pie Isotemp™
Para su uso con: Base de rodillos para incubadora con camisa de agua
Marca:  Thermo Scientific™ 190647
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 10014102
  • 995.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para su uso con: Incubadora con camisa de agua
  • Base de rodillos para incubadora con camisa de agua
Especificaciones
Especificaciones
Estufa microbiológica con camisa de agua
Accesorio, soporte con pie
7 cm
LED
2,75 in