Learn More
Thermo Scientific™ Baño digital con calentamiento y agitación, bloque de 48 pocillos
Catalog Number 15865121
265.60 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21648" para aplicar la oferta.
306.76 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Click to view available options
No. of Places:
6
15
24
48
96
Tamaño del tubo:
0,5 ml
0.2mL
12 mm de diámetro
13mm de diámetro
15 ml
50 ml
Utilice los accesorios Thermo Scientific para baños de agitación digital para optimizar la flexibilidad y el rendimiento.
Utilice los accesorios Thermo Scientific para baños de calefacción/agitación digital para optimizar la flexibilidad y el rendimiento.
  • Garantía: 2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacidad (métrico) 15 mL (tubo)
Para utilizar con (equipo) Baño seco de calefacción/agitación digital 88880028, 88880027
Iluminación LED
No. of Places 15
Tipo Accesorio; Juego de bloques con tapa
Tamaño del tubo 15 ml
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.