Learn More
Accesorios para caja de gel horizontal Axygen™, 10 cm
Para su uso con la caja de gel horizontal, 10 cm
Marca:  Axygen HGB20-40MC-15
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15543157
  • 74.20€ / 1 unidad
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Peines para caja de gel horizontal Axygen™ de 10-20 cm
Especificaciones
Especificaciones
Accesorios para sistemas de electroforesis horizontal
Peine de 40 pocillos multicanal compatible, grosor de 1,5 mm
1/caja
1,5 mm
Caja de gel horizontal Axygen, 20 cm
40
1/Paq.