Learn More
Axygen™ Accesorios para caja de gel horizontal Axygen™, 15 cm
Para su uso con la caja de gel horizontal, 15 cm
Marca:  Axygen™ HGB15-16MC-2
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15583127
  • 56.65€ / 1 unidad
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Caja de gel horizontal Axygen, 15 cm
16
1/Paq.
Peine multicanal compatible
1/caja
2,0 mm