Learn More
Axygen™ Accesorios para caja de gel horizontal Axygen™, 15 cm
Para su uso con la caja de gel horizontal, 15 cm
Marca: Axygen™ HGB15-10-GT
80.15 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23272" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.12600kg
Especificaciones
Caja de gel horizontal Axygen, 15 cm | |
Bandeja de gel de 15 x 10 cm, transparente a UV |