Learn More
Axygen™ Accesorios para caja de gel horizontal Axygen™, 15 cm
Para su uso con la caja de gel horizontal, 15 cm
Marca: Axygen™ HGB15-28MC-15
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg
Specifica
Caja de gel horizontal Axygen, 15 cm | |
Peine multicanal compatible | |
28 | |
1,5 mm |