Learn More
Axygen™ Accesorios para caja de gel horizontal Axygen™, 15 cm
Para su uso con la caja de gel horizontal, 15 cm
Marca: Axygen™ HGB15-20-2
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Especificaciones
Caja de gel horizontal Axygen, 15 cm | |
Peine | |
20 | |
2,0 mm |