Learn More
Axygen™ Accesorios para caja de gel horizontal Axygen™, 15 cm
Para su uso con la caja de gel horizontal, 15 cm
Marca:  Axygen™ HGB15-8-1
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15513147
  • 68.30€ / 1 unidad
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Caja de gel horizontal Axygen, 15 cm
Peine
8
1 mm