Learn More
BINDER™ Access Port
BINDER™ Access Port is a notch-type access port designed to be use in a range of BINDER™ Dynamic Climate Chambers.
Marca:  BINDER™ 8012-1859
Detalles adicionales : Peso : 0.00200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15933032
  • 2447.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Notch-type
  • For use in door
  • For use with Dynamic Climate Chambers
Especificaciones
Especificaciones
Puerto de acceso - Puerto de acceso de roza en la puerta 100 x 35 mm
100 x 35 mm
Equipos BINDER MKF 720
Access Port