Learn More
Binder™ Access Port
A notch-type access port located in the door.
Marca:  Binder™ 8012-1858
Detalles adicionales : Peso : 0.00200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15923032
  • 2376.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Notch-type
  • For use in door
  • For use with Dynamic Climate Chambers
Especificación
Especificación
Equipos BINDER MKT 720
Puerto de acceso - Puerto de acceso de roza en la puerta 100 x 35 mm
Access port
100 x 35mm
Videos