Learn More
Thermo Scientific™ Opción de clave de acceso para ultracongeladores; el paquete de clave de acceso (UE) incluye cinco tarjetas y es compatible con el protocolo ISO14443, para las series Forma 88000, HERAfreeze HFU-T, Revco UxF y TSU
Registre quién abrió la puerta del ultracongelador, cuándo lo hizo y durante cuánto tiempo mediante las opciones de clave de acceso.
Marca:  Thermo Scientific™ FAC34567LE
Detalles adicionales : Peso : 1.53000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15718557
  • 986.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Analice los registros que le informarán sobre qué miembro del personal ha abierto la puerta del congelador, la hora a la que se abrió y durante cuánto tiempo permaneció abierta mediante las opciones de clave de acceso para ultracongeladores Thermo Scientific™ .
Especificaciones
Especificaciones
Opción de clave de acceso instalada in situ; acceso mediante tarjeta con tarjetas de cinco claves. Todos los pedidos deben realizarse junto con un ultracongelador de las series TSX, Revco UxF, Forma 89000, TLE o HERAfreeze HLE-T. No se pueden realizar pedidos independientes.
Instalado in situ
Congeladores ULT de las series TSX, RLE, 89000, HLE y TLE