Learn More
Thermo Scientific™ Opción de clave de acceso para ultracongeladores; el paquete de clave de acceso (UE) incluye cinco tarjetas y es compatible con el protocolo ISO14443, para las series Forma 88000, HERAfreeze HFU-T, Revco UxF y TSU
Registre quién abrió la puerta del ultracongelador, cuándo lo hizo y durante cuánto tiempo mediante las opciones de clave de acceso.
Marca:  Thermo Scientific™ FFAC34567
Detalles adicionales : Peso : 0.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15362600
  • 977.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Analice los registros que le informarán sobre qué miembro del personal ha abierto la puerta del congelador, la hora a la que se abrió y durante cuánto tiempo permaneció abierta mediante las opciones de clave de acceso para ultracongeladores Thermo Scientific™ .
Especificaciones
Especificaciones
Opción de clave de acceso; control de acceso mediante tarjeta con cinco tarjetas - Instalación in situ
Clave de acceso del congelador
Thermo Scientific™ Serie TSU