Learn More
Thermo Scientific™ Opción de clave de acceso para ultracongeladores; el paquete de clave de acceso (UE) incluye cinco tarjetas y es compatible con el protocolo ISO14443, para las series Forma 88000, HERAfreeze HFU-T, Revco UxF y TSU
Registre quién abrió la puerta del ultracongelador, cuándo lo hizo y durante cuánto tiempo mediante las opciones de clave de acceso.
Marca: Thermo Scientific™ RAC34567
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Analice los registros que le informarán sobre qué miembro del personal ha abierto la puerta del congelador, la hora a la que se abrió y durante cuánto tiempo permaneció abierta mediante las opciones de clave de acceso para ultracongeladores Thermo Scientific™ .
Especificaciones
Opción de clave de acceso instalada de fábrica; acceso mediante tarjeta con tarjetas de cinco claves. Todos los pedidos deben realizarse junto con un ultracongelador de las series TSX, Revco UxF, Forma 89000, TLE o HERAfreeze HLE-T. No se pueden realizar pedidos independientes. | |
Clave de acceso del congelador | |
Serie TSX, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE y serie TLE |