Learn More
Thermo Scientific™ Opción de clave de acceso para ultracongeladores; el paquete de clave de acceso (UE) incluye cinco tarjetas y es compatible con el protocolo ISO14443, para las series Forma 88000, HERAfreeze HFU-T, Revco UxF y TSU
Registre quién abrió la puerta del ultracongelador, cuándo lo hizo y durante cuánto tiempo mediante las opciones de clave de acceso.
Marca:  Thermo Scientific™ ACU34567
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11336381
  • 56.90€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Analice los registros que le informarán sobre qué miembro del personal ha abierto la puerta del congelador, la hora a la que se abrió y durante cuánto tiempo permaneció abierta mediante las opciones de clave de acceso para ultracongeladores Thermo Scientific™ .
Especificaciones
Especificaciones
Paquete de clave de acceso (EE.UU.): incluye cinco tarjetas, admite el protocolo ISO15693
Clave de acceso del congelador
Serie TSX, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE y serie TLE