Learn More
Acarbose, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077774
56.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
56180-94-0
C25H43NO18
645.61
XUFXOAAUWZOOIT-AKWDJIIVSA-N
acarbose
131674886
(3S,5S)-5-[(2R,3S,5S)-5-[(2R,3S)5-3,4-dihidroxi-6-metil-5-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihidroxi-3-(hidroximetil)ciclohex-2-en-1-il]amino]oxan-2-il]oxi-3,4-hidroxi-6(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-6-(hidroximetil)oxan-2,3,4-triol
CC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)NC4C=C(C(C(C4O)O)O)CO
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
56180-94-0
C25H43NO18
645.61
XUFXOAAUWZOOIT-AKWDJIIVSA-N
acarbose
131674886
(3S,5S)-5-[(2R,3S,5S)-5-[(2R,3S)5-3,4-dihidroxi-6-metil-5-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihidroxi-3-(hidroximetil)ciclohex-2-en-1-il]amino]oxan-2-il]oxi-3,4-hidroxi-6(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-6-(hidroximetil)oxan-2,3,4-triol
CC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)NC4C=C(C(C(C4O)O)O)CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Acarbose
Punto de fusión 90.0°C
Pérdida por secado 5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Rotación específica +168° to +183° (20°C, 589nm) (1% in water)
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 645.61
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.