missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACAP3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 17570-1-AP-20UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16817494

  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

ACAP3 is GTPase-activating protein for the ADP ribosylation factor family.
Especificaciones

Especificaciones

ACAP3
Polyclonal
Unconjugated
ACAP3
ACAP3, Centaurin beta 5, CENTB5, Cnt b5, KIAA1716
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
116983, 140500, 313772
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q96P50
Acap3
ACAP3 Fusion Protein Ag11777
20 μL
Primary
Rat, Human, Mouse
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales