Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, low ROX
Optimized for use with hybridization probes and contain all the components necessary to perform quantitative PCR, with the exception of template and primers/probes.
640.00€ - 2070.00€
Especificaciones
Método de detección | Detección de cebador-sonda |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Alto |
Método de PCR | qPCR |
Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
Velocidad de reacción | Estándar |
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11852083
|
Thermo Scientific™
AB1318B |
1600 reacciones |
2070.00€
1600 reacciones |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10551574
|
Thermo Scientific™
AB1319A |
400 reacciones |
640.00€
400 reacciones |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Enjoy sensitivity and reproducibility in real-time PCR applications with Thermo Scientific™ ABsolute™ Probe-Based Detection qPCR Master Mixes.
- High sensitivity & specificity - The master mixes contain our patented hot start enzyme Thermo-Start DNA Polymerase
- Reproducibility - All mixes undergo extensive QC to ensure batch to batch consistency
- Optimized buffer - For maximal performance in multiplex reactions
Especificaciones
Detección de cebador-sonda | |
qPCR | |
Estándar | |
ABsolute | |
PCR en tiempo real (PCRq) | |
2 X |
Alto | |
ADN polimerasa Taq | |
Sistema 7500, QuantStudio™, Sistema 7 ViiA™, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P | |
Mezcla para qPCR | |
2X | |
ADN, ADNbc |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.