Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute™ Blue qPCR Mix, SYBR Green, ROX
Incorporates an inert blue dye to significantly enhance the contrast between reagent and plastic, making verification of master mix dispensing quick, easy, and foolproof.
Marca:  Thermo Scientific™ AB4163A
Detalles adicionales : CAS : 7732-18-5 Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11812163
  • 576.00€ / 400 reacciones
Stock EU 24
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Q-PCR
• Thermo Scientific ABsolute™ Master Mix para PCR cuantitativa
• Con SYBR Green y ROX incluidos en la mezcla de reacción, concentración estándar
• Todas los kits SYBR al mismo precio
Especificaciones
Especificaciones
Real time PCR (qPCR), gene expression analysis, siRNA validation, genotyping
400 Reactions
Store at -20°C.
QPCR SYBR Green ROX Mix
7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOne™ System, StepOnePlus™ System
Standard
1 x 5mL ABsolute Blue QPCR SYBR Green ROX Mix (2X); 100μL MgCl2 (1M). Sufficient for 400 x 25μL reactions.
400 x 25µL Rxns
QPCR SYBR Green ROX Mix; 400 x 25uL rxns
Detection Method: SYBR; PCR Method: qPCR
DNA, dsDNA
Videos
Documentos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.