Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute Blue QPCR Mix, with separate ROX vial
ABsolute Blue qPCR Mixes utilize Thermo-Start Taq hot start enzyme for increased sensitivity.
576.00€ - 2140.00€
Especificaciones
Método de detección | Sonda de cebado |
---|---|
Formato | Tubo |
GC-Rich PCR Performance | Alto |
Método de PCR | qPCR |
Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10657123
|
Thermo Scientific™
AB4136B |
1600 reacciones |
2140.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11832153
|
Thermo Scientific™
AB4137A |
400 reacciones |
576.00€
400 reacciones |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Thermo Scientific™ ABsolute Blue qPCR Mixes contain an inert blue dye to significantly enhance the contrast between reagent and plastic, allowing quick and easy verification that master mix has been dispensed.
- High performance - ABsolute sensitivity, consistency & convenience
- Enhanced contrast and reduced errors - easily identify correctly aliquotted reaction mix in all plates and tubes
- Universal - compatible with all major qPCR platforms
- Adaptable - available with different ROX passive reference dye concentrations
Especificaciones
Sonda de cebado | |
Alto | |
ADN polimerasa Taq | |
BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, MJ Chromo4, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, MJ Opticon | |
Mezcla para qPCR | |
2 X |
Tubo | |
qPCR | |
Estándar | |
ABsolute Blue | |
2X | |
ADN, ADNbc |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.