Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute Blue QPCR Mix, SYBR Green, ROX
Incorporates an inert blue dye to significantly enhance the contrast between reagent and plastic, making verification of master mix dispensing quick, easy, and foolproof.
714.00€ - 2165.00€
Especificaciones
Método de detección SYBR
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca N.º de reacciones Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.º de reacciones Precio Cantidad y disponibilidad  
11812163
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AB4163A
400 reacciones
714.00€
400 reacciones
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11802163
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AB4162B
1600 reacciones
2165.00€
1600 reacciones
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Thermo Scientific ABsolute Blue qPCR SYBR Green Mixes are optimized 2X master mixes for SYBR Green chemistry. The master mixes incorporate an inert blue dye to significantly enhance the contrast between reagent and plastic, making verification of master mix dispensing quick, easy, and foolproof. Absolute Blue qPCR Mixes include Thermo-Start Taq hot start enzyme for increased sensitivity.
Q-PCR
• Thermo Scientific Absolute™ Master Mix para PCR cuantitativa
• Con SYBR Green y ROX incluidos en la mezcla de reacción, concentración estándar
• Todas los kits SYBR al mismo precio
Especificaciones
Especificaciones
SYBR
Alto
ADN polimerasa Taq
Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT, sistema StepOnePlus™, sistema StepOne™
Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR
Cicladores de qPCR
ADN, ADNbc
Tubo
qPCR
Estándar
ABsolute Blue
Expresión génica, Genotipado, Validación de ARNip
2X
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.