Learn More
Abnova™ Sonda FISH TOP2A (naranja)
Sondas FISH etiquetadas para la identificación de la amplificación génica usando la técnica de hibridación fluorescente in situ.
Marca: Abnova™ FG0102.200uL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
FISH es una técnica utilizada para identificar y localizar la presencia o ausencia de secuencias específicas de ADN en células y tejidos. Abnova ha desarrollado una gama de sondas FISH para la detección de amplificación, pérdida y translocación de genes. Cada sonda FISH tiene un par de sondas específicas de locus, marcadas con fluoróforo originadas en una biblioteca de cromosomas bacterianos (BAC).
Ventajas
- Sondas de doble color para una detección rápida, sensible y específica
- Trabajar en la propagación de la metafase, integrado en parafina y en tejido congelado
- Identificar amplificación, pérdida y translocación de genes
- Proporción alta señal-ruido
- Baja reactividad cruzada
Especificaciones
Almacenar a -20 °C en la oscuridad. | |
Naranja | |
17q21 | |
Sonda FISH TOP2A (naranja) | |
ADN genómico |
Sondas FISH etiquetadas para la identificación de la amplificación génica usando la técnica de hibridación fluorescente in situ. | |
Hibridación fluorescente in situ | |
Aprox. 166 kb | |
200 μl | |
Humano |