Learn More
Abnova™ RBP ELISA Kit
en la oferta
Especificaciones
Método de detección Colorimétrico
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Tipo de producto Kit de ELISA RBP
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación (RUO)
Contenido y almacenamiento Guarde el kit a 4 °C.
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
The RBP ELISA Kits are designed to quantitatively measure RBP present in serum, plasma, and urine samples.
Especificaciones
Especificaciones
Colorimétrico
Kit de ELISA RBP
Guarde el kit a 4 °C.
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Para uso exclusivo en investigación (RUO)