Learn More
Abnova™ Oxaloacetate Assay Kit
Used for quantifying OAA and functional study
Marca:  Abnova™ KA3793.1Kit
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16059049
  • 418.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío
24-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Colorimetric: 7 to 400μM, Fluorometric: 1 to 40μM
Functional Study
Store the kit at -20°C.
Oxaloacetate Assay Kit
Oxaloacetate Assay Kit is a quantitative colorimetric/fluorimetric determination of oxaloacetate at OD570, FL530/585 nm.
1 Kit
Colorimetric, Fluorometric