Learn More
Abnova™ IgM (Dog) ELISA Kit
Enzyme-linked immunoassay for the quantitative determination of IgM in Dog biological samples
en la oferta
Especificaciones
Método de detección | Colorimétrico |
---|---|
Conjugado | Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
reactividad cruzada | Perro |
Tipo de producto | Kit de ELISA IgM (perro) |
Cantidad | 1 kit |
Especificaciones
Colorimétrico | |
Perro | |
1 kit | |
100 μl |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Kit de ELISA IgM (perro) | |
RUO | |
Guarde el kit a 4 °C. |