Learn More
Abnova™ Hepatitis B surface antigen Ab ELISA Kit
Sandwich Enzyme Immunoassay for the measurement of antibodies to Hepatitis B surface antigen
Marca:  Abnova™ KA0286.1Kit
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16056005
  • 263.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío
30-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Hepatitis B surface antigen ELISA Kit is a sandwich enzyme immunoassay for the measurement of hepatitis B surface antigen.
Qualitative
Hepatitis B surface antigen ELISA Kit
Plasma, Serum
Store the kit at 4°C.
Colorimetric
Hepatitis B surface antigen ELISA Kit
1 Kit
50μL