Learn More
Abnova™ Colorante fluorescente de faloidina 488-I
Colorante fluorescente 488-I con conjugado de estreptavidina
Marca: Abnova™ U0281.300Reactions
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
Los conjugados de colorante de fluorescencia 488-I significativamente más brillantes que los conjugados con fluoresceína y mucho más fotoestables. Además, la fluorescencia los colorantes de fluorescencia 488-I no se ve afectada por el pH de 4 a 10. Comparado con Alexa Fluor 488, el colorante de fluorescencia 488-I de isómero único tiene una pureza mucho mayor, lo que aporta una mejor consistencia de rendimiento de lote a lote. Es idóneo para el etiquetado mediante faloidina y para la obtención de imágenes de fluorescencia y otros análisis bioquímicos basados en fluorescencia.
- Equivalente espectral: Alexa Fluor 488, Cy2, DyLight 488, FITC
- Coeficiente de extinción molar: ≥ 70.000 M-1cm-1
- Excitación (máx.): 491 nm
- Emisión (máx.): 514 nm
- Solubilidad: Dimetilsulfóxido (DMSO)
- Tampón de almacenamiento: Dimetilsulfóxido (DMSO)
Aplicación: Conjugado
Almacenamiento recomendado: Almacenar en un entorno desecado a 20 °C y proteger de la luz.
Especificaciones
Colorante fluorescente 488-I con conjugado de faloidina. Los conjugados de colorante de fluorescencia 488-I significativamente más brillantes que los conjugados con fluoresceína y mucho más fotoestables. Además, la fluorescencia los colorantes de fluorescencia 488-I no se ve afectada por el pH de 4 a 10. Comparado con Alexa Fluor 488, el colorante de fluorescencia 488-I de isómero único tiene una pureza mucho mayor, lo que aporta una mejor consistencia de rendimiento de lote a lote. | |
Conjugado | |
Colorante fluorescente de faloidina 488-I | |
Alexa Fluor 488, Cy2, DyLight 488, FITC | |
Almacenar el kit en un entorno desecado a -20 °C y proteger de la luz. | |
514 |
Líquido | |
300 reacciones | |
300 reacciones | |
Dimetilsulfóxido (DMSO) | |
Colorante fluorescente de faloidina 488-I | |
491 |
Para uso exclusivo en investigación (RUO).