Learn More
Abnova™ Fibrinogen (Human) ELISA Kit
en la oferta
Especificaciones
Método de detección Colorimétrico
Conjugado Biotina
reactividad cruzada Humano
Tipo de producto Kit de ELISA
Estado normativo RUO
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Enzyme immunoassay for the quantitative measurement of human fibrinogen.
Especificaciones
Especificaciones
Colorimétrico
Humano
RUO
Biotina
Kit de ELISA