Learn More
Abnova™ Cxcl2 (Mouse) ELISA Kit
Sandwich Enzyme Immunoassay for the quantitative measurement of Mouse Cxcl2
en la oferta
Especificaciones
Intervalo de calibración | De 15,6 a 1000 pg/ml |
---|---|
Método de detección | Colorimétrico |
Tipo de producto | Kit de ELISA de Cxcl2 (ratón) |
Para utilizar con (aplicación) | Cuantificación |
Contenido y almacenamiento | Guárdela a 4 °C durante 4 meses o a – 20 °C durante 8 meses. |
Includes:
- Lyophilized recombinant mouse MIP-2 standard, 10ng x 2
- Plate precoated with anti-mouse MIP-2 antibody, 96-wells
- Sample diluent buffer, 30mL
- Biotinylated anti-mouse MIP-2 antibody, dilution 1:100, 130μL
- Antibody diluent buffer, 12mL
- Avidin-Biotin-Peroxidase complex (ABC), dilution 1:100, 130μL
- ABC diluent buffer, 12mL
- TMB color delevoping agent, 10mL
- TMB stop solution, 10mL
Especificaciones
De 15,6 a 1000 pg/ml | |
Kit de ELISA de Cxcl2 (ratón) | |
Guárdela a 4 °C durante 4 meses o a – 20 °C durante 8 meses. |
Colorimétrico | |
Cuantificación |