Learn More
Abnova™ Cortisol (Sheep) ELISA Kit
Immunoassay for the quantitative determination of cortisol in sheep serum, plasma, urine
en la oferta
Especificaciones
Método de detección | Colorimétrico |
---|---|
Conjugado | Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
Tipo de producto | Kit de ELISA Cortisol (oveja) |
Cantidad | 96 ensayos |
Estado normativo | RUO |
Especificaciones
Colorimétrico | |
Kit de ELISA Cortisol (oveja) | |
RUO |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
96 ensayos | |
Guarde el kit a 4 °C. |