Learn More
Abnova™ Sonda FISH CEN8q (R6G)
Sondas FISH etiquetadas como marcadores cromosómicos utilizando la técnica de hibridación fluorescente in situ.
Marca:  Abnova™ FC0068.20uL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Código de producto. 16052645
  • 915.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Includes: Tampón de hibridación FISH (80 μL)
Descripción
Descripción
FISH es una técnica utilizada para identificar y localizar la presencia o ausencia de secuencias específicas de ADN en células y tejidos. Abnova ha desarrollado una gama de sondas FISH para la detección de amplificación, pérdida y translocación de genes. Cada sonda FISH tiene un par de sondas específicas de locus, marcadas con fluoróforo originadas en una biblioteca de cromosomas bacterianos (BAC).
Ventajas
  • Sondas de doble color para una detección rápida, sensible y específica
  • Trabajar en la propagación de la metafase, integrado en parafina y en tejido congelado
  • Identificar amplificación, pérdida y translocación de genes
  • Proporción alta señal-ruido
  • Baja reactividad cruzada
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Hibridación in situ fluorescente (célula)
8q11.21
Sonda FISH CEN8q (R6G)
R6G
Tampón de hibridación FISH (80 uL)
CEN8q