Learn More
Abnova™ Caspase Substrate Assay Kit Plus (Fluorometric)
Marca:  Abnova™ KA3697.1Kit
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058165
  • 829.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío
24-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Caspase Substrate Assay Kit (Fluorometric) is used for assaying activities of members of caspase 1/2/3/5/6/8/9.
1 Kit
Store the kit at -20°C.
Functional Study
Cell Culture
Fluorometric