Learn More
Abnova™ Kit de ensayo de aspartato (colorimétrico/fluorimétrico)
Determinación cuantitativa colorimétrica/fluorimétrica del aspartato a DO570, FL530/585 nm.
en la oferta
Especificaciones
Método de detección Colorimétrico, fluorométrico
Ver más especificaciones
Especificaciones
Colorimétrico, fluorométrico