Learn More
Invitrogen™ Human ABL1, His Tag Recombinant Protein
The ABL1 proto-oncogene encodes a cytoplasmic and nuclear protein tyrosine kinase.
628.00€ - 1826.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_005148.2 |
---|---|
Alias de gen | ABL1, ABL, c-ABL |
Familia Quinasa | ABL Kinase Family |
Especie | Human |
Recombinante | Recombinant |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11549286
|
Invitrogen™
P3049 |
10μg |
628.00€
10 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15498393
|
Invitrogen™
PR4348B |
100μg |
1826.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The ABL1 has been implicated in processes of cell differentiation, cell division, cell adhesion, and stress response.
Especificaciones
NP_005148.2 | |
ABL Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
ABL1, ABL, c-ABL | |
Human | |
His Tag |