missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human TNIP3 Synthetic Peptide

Synthetic Peptide

Marca:  Invitrogen™ PEP0912

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

Código de producto. 15389150

  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

ABIN3 Synthetic Peptide, PEP-0912, from Invitrogen.

This peptide corresponds to 17 amino acids near the carboxy terminus of human ABIN3.PEP-0912 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20798.
Especificaciones

Especificaciones

79931
purified
Human TNIP3
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q96KP6
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
TNIP3
0.02% sodium azide
50 μg
PBS
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales