missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ABHD12B Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 20623-1-AP-150UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16820185

  • 319.00€ / 150 microlitros

Envío estimado: 02-11-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

ABHD12B gene ontology annotations related to this gene include hydrolase activity.
Especificaciones

Especificaciones

ABHD12B
0.6 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q7Z5M8
ABHD12B, BEM46L3, c14_5314, C14orf29
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
100504285, 145447
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
ABHD12B
Liquid
Abhd12b
ABHD12B Fusion Protein Ag14426
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse
Videos
SDS
Documentos
Certificados