Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 384-well, raised chimney
Realice los pasos de lavado y secuenciación posteriores a la PCR en los pocillos de mayor tamaño de esta placa de PCR de 384 pocillos con un volumen de pocillo de 40 µl.
Marca: Thermo Scientific™ AB0937
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
La placa con faldón completo de 384 pocillos de volumen extra permite realizar en los pocillos aplicaciones posteriores a la PCR, como digestiones enzimáticas y precipitación de etanol, debido al mayor volumen del pocillo.
Características destacadas
- Diseño de pocillo con chimenea alta
- El mayor volumen de los pocillos permite los pasos de lavado y secuenciación.
- Volumen de trabajo del pocillo: 40 µl
- Esquina recortada: A24
Especificaciones
Sin código de barras | |
100 placa | |
Microplaca de PCR | |
Con faldón | |
40 μl | |
25 μl |
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa | |
Transparente | |
Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores | |
Polipropileno | |
384 | |
Estándar |