Learn More
Abcam Donkey Anti-Rabbit IgG H&L (DyLight™ 488), 500 ug
Product Code. 32120909 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 μg
Unit Size:
500µg
Product Code. Quantity Unit Size
32120909 500 μg 500µg
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 32120909 Supplier Abcam Supplier No. ab96891500ug
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Add to basket
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Donkey Polyclonal secondary antibody, suitable for IHC-P, Flow Cyt, ICC/IF, with 18 citations.
  • Host Species: Donkey
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: IHC-P, Flow Cyt, ICC/IF
  • Species Reactivity: Rabbit
  • Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Spécification
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 488
Formulation pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
Host Species Donkey
Purification Method Affinity purification Immunogen
Quantity 500 μg
Regulatory Status RUO
Whole Molecule Yes
Primary or Secondary Secondary
Packaging Vial
Test Specificity This product reacts with Rabbit.
Target Species Rabbit
Product Type Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Rb
Validated Application abrv IHC-P, Flow Cyt, ICC/IF
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.