Learn More
A23187, 98 %, ácido libre, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10036163
109.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Envase:
Botella de vidrio en recipiente de plástico
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
52665-69-7
C29H37N3O6
523.63
MFCD00151202,MFCD00151202
HIYAVKIYRIFSCZ-CVXKHCKVSA-N
97043288
Ácido 5-(metilamino)-2-[[(2R,3S,5S,6S,8S,9S)-3,5,9-trimetil-2-[(2S)-1-oxo-1-(1H-pirrol-2-il)propan-2-il]-1,7-dioxaspiro[5.5]undecan-8-il]metil]-1,3-benzoxazol-4-carboxílico
CNC1=CC=C2OC(C[C@@H]3OC4(CC[C@@H]3C)O[C@H](C(C)C(=O)C3=CC=CN3)[C@H](C)C[C@H]4C)=NC2=C1C(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
52665-69-7
C29H37N3O6
523.63
MFCD00151202,MFCD00151202
HIYAVKIYRIFSCZ-CVXKHCKVSA-N
97043288
Ácido 5-(metilamino)-2-[[(2R,3S,5S,6S,8S,9S)-3,5,9-trimetil-2-[(2S)-1-oxo-1-(1H-pirrol-2-il)propan-2-il]-1,7-dioxaspiro[5.5]undecan-8-il]metil]-1,3-benzoxazol-4-carboxílico
CNC1=CC=C2OC(C[C@@H]3OC4(CC[C@@H]3C)O[C@H](C(C)C(=O)C3=CC=CN3)[C@H](C)C[C@H]4C)=NC2=C1C(O)=O
A23187 (Calcimicina), CAS # 52665-69-7, es un antibiótico de calcio ionóforo.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• A23187 es una sustancia de poliéter que permeabiliza las membranas celulares al calcio y a otros cationes divalentes
Las aplicaciones
• A23187 se pueden utilizar para el estudio de la fisiología mitocondrial, ya que actúa como agente de desacoplamiento
• A23187 se puede utilizar para estudiar las funciones de los cationes divalentes en la fisiología celular
• Cuando se une a los iones de calcio fluorescentes, A23187 puede ser útil para estudios de adquisición de imágenes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material A23187
Nombre de nota Free acid
Forma física Sólido
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 182.0°C to 193.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Índice Merck 15, 1642
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmso, ethylacetate, methanol, ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 523.63
Porcentaje de pureza 98%
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • A23187 (free acid)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.