Learn More
Cytiva Filtros de disco de fibra de vidrio A/E
Código de producto. 17174521
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
76 mm
102 mm
142 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
17174521 47 mm paquete de 100
17164521 25 mm paquete de 500
17184521 50 mm paquete de 100
17124531 76 mm paquete de 100
17114531 37 mm paquete de 500
17104531 142 mm paquete de 100
17194521 102 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17174521 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 61631
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Filtros de grado superior para una variedad de métodos biológicos y ambientales.
  • El tipo A/E cumple los requisitos para las pruebas de sólidos suspendidos, tal como se describe en Métodos estándar para el examen de agua y aguas residuales, edición actual.
  • Reduce los costes de filtración y la obstrucción prematura al filtrar soluciones difíciles de filtrar o muy contaminadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caudal de aire 60 l/min/cm2
Material Microfibra de vidrio sin ligantes
Tamaño de poro 1 μm
Esterilidad No estéril
Cantidad 100/paquete
Temperatura máx. (métrico) 550 °C
Diámetro (métrico) 47 mm