Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) A/E Glass Fiber Disc Filters
Superior grade filters for a variety of biological and environmental methods.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 61663
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El tipo A/E cumple los requisitos para las pruebas de sólidos suspendidos, tal como se describe en Métodos estándar para el examen de agua y aguas residuales, edición actual.
- Reduce los costes de filtración y la obstrucción prematura al filtrar soluciones difíciles de filtrar o muy contaminadas.
Especificaciones
60 l/min/cm2 | |
1 μm | |
100/paquete | |
76 mm |
Vidrio de borosilicato sin ligante | |
No estéril | |
550 °C |