Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) A/E Glass Fiber Disc Filters
Superior grade filters for a variety of biological and environmental methods.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 61635
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17104531
  • 342.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 17-10-2024
para ver el stock
Descripción
  • El tipo A/E cumple los requisitos para las pruebas de sólidos suspendidos, tal como se describe en Métodos estándar para el examen de agua y aguas residuales, edición actual.
  • Reduce los costes de filtración y la obstrucción prematura al filtrar soluciones difíciles de filtrar o muy contaminadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
60 l/min/cm2
1 μm
100/paquete
142 mm
Vidrio de borosilicato sin ligante
No estéril
550 °C