Learn More
Fisherbrand™ Tapón a presión de 9 mm, PE, rojo con septo, para microinsertos de placa de pocillos
Para usar con microinsertos de placa de pocillos.
Marca: Fisherbrand™
726.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Silicona/PTFE
- Blanco o rojo
- Ranura
- 1,9mm de espesor
- 45° shore A
Especificaciones
Silicona/PTFE | |
Rojo, Blanca | |
Polipropileno | |
GC, HPLC | |
1,9 mm |
4 mm | |
9 mm | |
Sí | |
100 | |
A presión |