Learn More
Fisherbrand™ 9 mm Short Thread Vial Kit, Wide Opening
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
64.80€ - 79.65€
Especificaciones
Color | Ámbar |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
Material | Vidrio |
Precortados | Sí |
Volumen (métrico) | < 1,85/ml |
Código de producto | Marca | Color del tapón | Material (revestimiento) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color del tapón | Material (revestimiento) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11595924
|
Fisherbrand™
|
Azul | Silicona beige/PTFE blanco |
79.65€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11585924
|
Fisherbrand™
|
Azul | Silicona blanca/PTFE azul |
65.05€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16368367
|
Fisherbrand™
|
Transparente | Silicona blanca/PTFE rojo |
64.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- ND9
- 9mm
- Glass
- Amber
- Patched
- 1.5mL
- Screw Cap
- Center hole (6mm)
- Polypropylene
- PTFE/Silicone
- 1.0mm thickness
- Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Especificaciones
Ámbar | |
Vidrio | |
< 1,85/ml | |
Polipropileno | |
32 mm | |
Sí |
11,6 mm | |
Sí | |
100 | |
Tapón de rosca | |
9-425 |