Learn More
Fisherbrand™ 9 mm Short Thread TPX Vial with integrated Glass Micro-Insert
Universally compatible on almost all autosamplers
76.75€ - 810.00€
Especificaciones
Descripción | TopSert |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
Material | TPX |
Volumen (métrico) | < 0,36/ml |
Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11871653
|
Fisherbrand™
|
Transparente |
810.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11515924
|
Fisherbrand™
|
Ámbar |
76.75€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Universally compatible on almost all autosamplers, thereby rationalization of other 1.5ml vials, as for instance 11mm Crimp Neck Vials, Screw Neck Vials 8-425 and 10-425, is possible
- Vials with integrated Micro-Insert are available in amber glass
Especificaciones
TopSert | |
TPX | |
GC, HPLC | |
Inserto cónico integrado | |
0,2 mL | |
32 mm | |
Vial para muestreadores automáticos | |
No |
11,6 mm | |
< 0,36/ml | |
Rosca corta | |
< 1 μl | |
Fondo plano | |
100 | |
ND9 |