Learn More
Fisherbrand™ Vial de plástico de rosca corta de 9 mm, boca ancha, fondo cóncavo
Compatibilidad universal con casi todos los muestreadores automáticos.
Marca:  Fisherbrand™
150.06 EUR hasta el 2024-03-31
Use el código promocional "21663" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.19800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11814940
  • 245.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Compatibilidad universal con casi todos los muestreadores automáticos; por ello, es posible racionalizar otros viales de 1,5 ml, como los viales de cuello para encapsular de 11 mm, así como los viales de cuello de rosca de 8 a 425 y de 10 a 425
  • Hay disponibles viales con microinserto integrado en vidrio ámbar
Especificaciones
Especificaciones
Ámbar
Polipropileno
GC, HPLC
Bolsa de polietileno
<110 μl
Fondo plano
100
No
11,6 mm
< 1,85/ml
Rosca corta
Ligeramente cóncavo
1,5 ml
32 mm
ND9
Certificados
Ver productos accesorios